Imprimer
Kit d'expérimentation, dialyse
Fournisseur: G-Biosciences
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BE-603EA 346 EUR
BE-603
Kit d'expérimentation, dialyse
Matériel éducatif Matériel éducatif de chimie Activités de chromatographie
La dialyse est une technique régulièrement utilisée dans les laboratoires de recherche pour « modifier » la solution dans laquelle une biomolécule est dissoute. Souvent, les tampons utilisés pour isoler les biomolécules (les protéines, par exemple) ne sont pas compatibles avec les applications en aval, en raison des concentrations élevées des réactifs, comme les sels. Un échantillon est placé dans un sachet équipé d'une membrane semi-perméable, puis immergé dans la nouvelle solution ou dans de l'eau. Les molécules de petite taille, comme le sel, peuvent traverser la membrane et passer ainsi d'une zone de forte concentration à une zone de concentration faible. Les molécules plus grosses, comme les protéines, sont retenues dans le sachet. La microdialyse est une modification de la dialyse destinée à résoudre le problème que pose la dialyse des petits volumes d'échantillons précieux. La microdialyse fait appel à de petits dispositifs conçus pour les petits volumes. Ce kit permet aux étudiants de se pencher sur la dialyse utilisant des dispositifs brevetés de microdialyse.
  • Présentation de la dialyse
  • Expériences pratiques avec des dispositifs de microdialyse
  • Expérience de dialyse simple et facile à visualiser
Autres éléments nécessaires : équipement d'électrophorèse des protéines.
Informations de livraison: Livré avec les composants nécessaires pour des expériences pratiques sur six postes de travail pour 4 à 5 étudiants ou 24 à 30 étudiants. Guide de formation inclus et guides pour étudiants séparés.