La chromatographie d'échange ionique sert à séparer les molécules chargées des échantillons biologiques complexes. Les molécules chargées se lient à un support solide transportant une charge opposée vers la molécule. Les protéines contiennent des régions de groupes chargés à la surface, qui interagissent avec les groupes d'échange ionique immobilisés sur le support solide (colonne de résine). Les protéines immobilisées sont éluées par le changement du pH ou du gradient de sel, ou une combinaison des deux. Cette activité de laboratoire passe par la préparation d'un extrait de protéine brute et la réalisation d'une chromatographie d'échange ionique pour isoler les protéines.
- Principe de la chromatographie d'échange ionique
- Immobilisation de protéines sur des colonnes ioniques chargées
- Facteurs influençant la liaison et l'élution de protéines en chromatographie d'échange ionique
- Activité pratique de chromatographie d'échange ionique
Autres éléments nécessaires : spectrophotomètre et cuvettes ou lecteur de microplaques et microplaque (en option), centrifugeuse à basse vitesse pour tubes de 1,5 à 2 ml.
Informations de livraison: Livré avec les composants nécessaires pour des expériences pratiques sur six postes de travail pour 4 à 5 étudiants ou 24 à 30 étudiants. Guide de formation inclus et guides pour étudiants séparés.