Imprimer
Autoclaves, LABOKLAV 25
Fournisseur: SHP
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Laboklav™
481-0397EA 9550 EUR
481-0397 481-0398 481-0399 481-0400
Autoclaves, LABOKLAV 25
Stérilisateurs Autoclaves
Ces appareils de paillasse compacts avec une cuve de 25 litres offrent une grande capacité et les performances d'un gros autoclave. L'unité est dotée d'une porte de cuve et d'un couvercle avant transparent en verre de sécurité résistant, d'un éclairage de cuve par LED et d'un éclairage coloré permettant de visualiser la progression du cycle. Aucune connexion d'eaux usées ou d'eau d'alimentation n'est requise. Ventilateur pour refroidissement rapide sur certains modèles. L'utilisateur doit simplement brancher et démarrer l'appareil. En acier inoxydable, la porte de la cuve est en verre de sécurité résistant à la chaleur.
  • Générateur de vapeur intégré à chaleur sèche, sa durée de vie est accrue lorsqu'il n'est pas immergé dans l'eau
  • Système de fermeture entièrement automatique avec dispositif de verrouillage thermique pour éviter une ébullition excessive et protéger l'opérateur
  • Couvercle avant en verre de sécurité transparent et éclairage par LED ; bleu, rouge, vert
  • Capteur de série qui mesure la température à l'intérieur des flacons pour la stérilisation des liquides
  • Interface RS232 et RS485
Capacité: 25 l (5 × 1 litre flacons de laboratoire ou instruments jusqu'à 5 kg)
Certifications: Totalement conforme aux normes DIN 58951 et TRB 402 (dispositif de verrouillage thermique)
Attention: Contactez votre agence Avantor pour déterminer le modèle/les caractéristiques adapté(es) à votre application.