Imprimer
Votre recherche pour: Pinces à usage général
140  résultat(s)
SearchResultCount:"140"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: Merck
Description: Stainless steel clamps for filling nozzles, with drip-free attachment to drums or to walls.
Référence Produit: (241-0029)
Fournisseur: VWR Collection
Description: En acier inoxydable.
UOM: 1 * 2 Pce
Fournisseur: VWR Collection
Description: Agitateur, Pince pour Erlenmeyer, acier inoxydable, VWR®, Acier inoxydable, Pour: Flacons de 500 ml
Référence Produit: (444-0916)
Fournisseur: VWR Collection
Description: The multi purpose clamp is designed to securely hold every type of laboratory glassware and apparatus.
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (444-0917)
Fournisseur: VWR Collection
Description: This regular clamp holder is made of nickel-plated zinc construction.
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: VWR Collection
Description: En acier inoxydable. Ces pinces robustes sont faciles à utiliser.
Fournisseur: VWR Collection
Description: Acier inoxydable ou zinc nickelé. Ces pinces maintiennent fermement chaque type de verrerie et d’appareils.
Fournisseur: VWR Collection
Description: En nickel-zinc ou en acier inoxydable poli par électrolyse. Ces pinces pivotantes sont dotées d'un support intégré permettant de les fixer sur un cadr...
promo
Fournisseur: VWR Collection
Description: Agitateur, Pinces pour flacons en PVC autoclavable, 125 ml, Pour: 125 ml Erlenmeyer
Fournisseur: VWR Collection
Description: Agitateur, Flask clamps, stainless steel, Pour: 4000 ml
Référence Produit: (241-0040)
Fournisseur: VWR Collection
Description: En alliage Laboral. Pinces avec bras flexible, tige de montage 12 mm Ø, longueur de la tige 200 mm.
UOM: 1 * 2 Pce
Référence Produit: (241-0032)
Fournisseur: VWR Collection
Description: En alliage Laboral.
UOM: 1 * 2 Pce
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
Description: Collared clamp helps prevent unintentional opening.
New Product
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
Description: No hinge clamp required – rapid one-hand connection.
New Product
Fournisseur: VWR Collection
Description: En alliage Laboral
Référence Produit: (241-0019)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Alliage d'aluminium laboral.
UOM: 1 * 5 Pce
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 140
no targeter for Bottom