Imprimer
Saponine (de Quillaja Bark)
Marques : PanReac AppliChem
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
A4518.0100EA 127 EUR
A4518.0100
Saponine (de Quillaja Bark)
Saponine
Numéro MDL: MFCD00081981
Numéro CAS: 8047-15-2
EINECS: 232-462-6
Indice Merck: 13,08442