Imprimer
Hématoxyline monohydraté
Marques : PanReac AppliChem
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): (+)-Hématoxyline monohydraté
A3865.0100EA 396 EUR
A3865.0100
Hématoxyline monohydraté
Hématoxyline monohydraté
Formule: C₁₆H₁₄O₆·H₂O
Poids moléculaire: 320,3 g/mol
Numéro CAS: 517-28-2
EINECS: 208-237-3