Dowex® 50WX8 (H) (échangeur de cations fortement acide), Supelco®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
Numéro MDL:
MFCD00132726 Numéro CAS: 11119-67-8 |
Résultats des tests de spécification
Description | light yellow to brown spherules |
Particle size (0,09-0,25 mm) | ≥ 70.0 % |
Total capacity | ≥ 1.7 mol/l |