Hex-5-ène-2-one 98%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Hex-1-ène-5-one
Formule:
C₆H₁₀O Poids moléculaire: 98,14 g/mol Point d'ébullition: 128…129 °C (760 mmHg) Densité: 0,84 g/cm³ Point éclair: 23 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008793 Numéro CAS: 109-49-9 EINECS: 203-675-1 UN: 1224 ADR: 3,III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4190 to 1.4220 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |