Imprimer
N-Phénylmaleimide 97%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
ACRO130710250EA 82.2 EUR
ACRO130710250 ACRO130711000
N-Phénylmaleimide 97%
N-Phénylmaleimide
Formule: C₁₀H₇NO₂
Poids moléculaire: 173,17 g/mol
Point d'ébullition: 162…163 °C (12 mmHg)
Point de fusion: 86…90 °C
Numéro MDL: MFCD00005502
Numéro CAS: 941-69-5
EINECS: 213-382-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Indice Merck: 12,07452
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 86 to 91 °C
GC ≥96.0 %