Bromoacétate de méthyle 99%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
BrCH₂COOCH₃ Poids moléculaire: 152,98 g/mol Point d'ébullition: 145 °C (1013 hPa) Point de fusion: –50 °C Densité: 1,61 g/cm³ Point éclair: 62 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00000189 Numéro CAS: 96-32-2 EINECS: 202-499-2 UN: 2643 ADR: 6.1,II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4570 to 1.4590 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |