1,2-Phénylenediamine dichlorhydraté 99+%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₆H₁₀Cl₂N₂ Poids moléculaire: 181,06 g/mol Point de fusion: 258 °C (déc.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00012966 Numéro CAS: 615-28-1 EINECS: 210-418-7 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Light pink to purple Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Argentometric | ≥99.0 % |