Hexachloroplatinate de diammonium (≥43,4% Pt)
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Hexachloroplatinate d'ammonium
Electroplating of platinum, manufacturing of platinum sponge
Formule:
H₈Cl₆N₂Pt Poids moléculaire: 443,87 g/mol Point de fusion: Déc. Densité: 3,06 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00010886 Numéro CAS: 16919-58-7 EINECS: 240-973-0 UN: 3288 ADR: 6.1,III Indice Merck: 12,00582 |