Cyanoacétate d'isopropyle ≥97%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₆H₉NO₂ Poids moléculaire: 127,14 g/mol Point d'ébullition: 207 °C Densité: 1,013 Point éclair: 92 °C (198 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00019842 Numéro CAS: 13361-30-3 EINECS: 236-421-3 |