6-Méthyl-5-heptène-2-one ≥98%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₈H₁₄O Poids moléculaire: 126,2 g/mol Point d'ébullition: 172…174 °C Point de fusion: –67 °C Densité: 0,855 Point éclair: 56 °C (133 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008905 Numéro CAS: 110-93-0 EINECS: 203-816-7 UN: 1224 ADR: 3,III |