Imprimer
5-Nitroindazole ≥98%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-NINA5-Nitro-1H-indazole
A13478.22EA 87.4 EUR
A13478.22 A13478.14
5-Nitroindazole ≥98%
5-Nitroindazole
Formule: C₇H₅N₃O₂
Poids moléculaire: 163,14 g/mol
Point de fusion: 208…211 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005693
Numéro CAS: 5401-94-5
EINECS: 226-451-5