Imprimer
5-Méthylbenzimidazole ≥98%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-Méthyl-1H-benzimidazole
A15957.06EA 50.4 EUR
A15957.06 A15957.22 A15957.14
5-Méthylbenzimidazole ≥98%
5-Méthylbenzimidazole
Formule: C₈H₈N₂
Poids moléculaire: 132,16 g/mol
Point d'ébullition: 169…172 °C (1 mmHg)
Point de fusion: 112…117 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010740
Numéro CAS: 614-97-1
EINECS: 210-401-4