Imprimer
N-(3-Bromophényl)maleimide 96%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H50586.MDEA 98.6 EUR
H50586.MD H50586.03
N-(3-Bromophényl)maleimide 96%
N-(3-Bromophényl)maleimide
Formule: C₁₀H₆BrNO₂
Poids moléculaire: 252,07 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01026470
Numéro CAS: 53534-14-8