Cyanoacétate de tert-butyle ≥98%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₇H₁₁NO₂ Poids moléculaire: 141,17 g/mol Point d'ébullition: 67…68 °C (1,5 mmHg) Densité: 0,987 Point éclair: 91 °C (195 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00001938 Numéro CAS: 1116-98-9 EINECS: 214-243-7 |