Imprimer
Acide cis-cyclohexanedicarboxylique-1,2 ≥98%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
L10466.22EA 150 EUR
L10466.22 L10466.14
Acide cis-cyclohexanedicarboxylique-1,2 ≥98%
Acide cis-cyclohexanedicarboxylique-1,2
Formule: C₈H₁₂O₄
Poids moléculaire: 172,18 g/mol
Point d'ébullition: 339 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 189…192 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064949
Numéro CAS: 610-09-3
EINECS: 000-000-0