Acide 3-isothiocyanatobenzoïque ≥97%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₈H₅NO₂S Poids moléculaire: 179,2 g/mol Point d'ébullition: 336 °C (1013 hPa) Point de fusion: ∼ 165 °C (déc.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00041367 Numéro CAS: 2131-63-7 EINECS: 000-000-0 UN: 2923 ADR: 8,III |