n-Butyllithium 1.6 mol/l dans l'hexane
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₄H₉Li Poids moléculaire: 64,06 g/mol Densité: 0,69 g/cm³ (20 °C) Point éclair: –22 °C |
Numéro MDL:
MFCD00009414 EINECS: 203-698-7 UN: 3394 ADR: 4.2,I |