Imprimer
Acide lactique 80-85%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): DL-Acide lactique
L14259.30EA 37.1 EUR
L14259.30 L14259.0E L14259.0B
Acide lactique 80-85%
Acide lactique
Formule: H₃CCH(OH)COOH
Poids moléculaire: 90,08 g/mol
Point d'ébullition: 122 °C (15 mmHg)
Densité: 1,209
Point éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004520
Numéro CAS: 50-21-5
EINECS: 200-018-0