cis-9-Octadecène-1-ol ≥99% (par GC), liquide clair et incolore
Marques : MP BiomedicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
cis-Octadec-9-ène-1-ol
Oleyl alcohol is a long-chain aliphatic alcohol that occurs naturally in fish oils. It is prepared by synthetic reduction of plant-derived oleic acid.
Formule:
C₁₈H₃₆O Poids moléculaire: 268,48 g/mol Point d'ébullition: 207 °C (lit.) Point de fusion: 13…19 °C (lit.) Densité: 0,85 g/cm³ (20 °C) |
Numéro MDL:
MFCD00002993 Numéro CAS: 143-28-2 EINECS: 205-597-3 Indice Merck: 12,06968 |