Imprimer
Chloroacétate d'éthyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
MERC8.00413.9999
Chloroacétate d'éthyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Chloroacétate d'éthyle
Formule: C₄H₇ClO₂
Poids moléculaire: 122,55 g/mol
Point d'ébullition: 144 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –26 °C
Densité: 1,15 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 56 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000932
Numéro CAS: 105-39-5
EINECS: 203-294-0
ADR: 6.1 (3),II
Indice Merck: 13,03818
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 12.3 g/l (20 °C)
Melting Point -26 °C
Molar Mass 122.55 g/mol
Boiling Point 144 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 4.8 hPa (20 °C)
Flash Point 54 °C
Refractive Index 1.4205 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 2.6 %(V)
Density 1.15 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 452 °C
Evaporation number 0.23