Imprimer

Acide 3-nitrophtalique pour la synthèse, Sigma-Aldrich®

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Attention


M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200

8.00649.9999
Acide 3-nitrophtalique pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Acide 3-nitrophtalique
Formule: C₈H₅NO₆
Poids moléculaire: 211,13 g/mol
Point d'ébullition: 441 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 210…215 °C
Numéro MDL: MFCD00007138
Numéro CAS: 603-11-2
EINECS: 210-030-8

Commander maintenant

Résultats des tests de spécification

Solubility 20 g/l (25 °C)
Melting Point 210 - 215 °C
Molar Mass 211.13 g/mol

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR