Imprimer
Cyanoacétate d'éthyle, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.00882.9025EA 0 EUR
8.00882.9999 8.00882.9025
Cyanoacétate d'éthyle, Sigma-Aldrich®
Cyanoacétate d'éthyle
Formule: C₅H₇NO₂
Poids moléculaire: 113,12 g/mol
Point d'ébullition: 209 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –22 °C
Densité: 1,063 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 104 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001940
Numéro CAS: 105-56-6
EINECS: 203-309-0
Indice Merck: 13,03821
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 20 g/l (20°C)
Melting Point -22 °C
Boiling Point 209 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 0.1 hPa (20 °C)
Flash Point 110 °C
Refractive Index 1.4166 (20 °C, 589 nm)
Density 1.06 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 460°C
Synonyms Cyanoacetic acid ethyl ester
Hill Formula C5H7NO2
Chemical Formula NCCH2COOC2H5