Bromoacétate d'éthyle, Sigma-Aldrich®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
Formule:
BrCH₂COOCH₂CH₃ Poids moléculaire: 167 g/mol Point d'ébullition: 159 °C (1013 hPa) Point de fusion: –38 °C Densité: 1,5 g/cm³ (20 °C) Point éclair: 58 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000191 Numéro CAS: 105-36-2 EINECS: 203-290-9 UN: 1603 ADR: 6.1 (3),II |
Résultats des tests de spécification
Solubility | (20 °C) decomposes |
Melting Point | -38 °C |
Molar Mass | 167.00 g/mol |
Boiling Point | 158 - 161 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 4.5 hPa (20 °C) |
Flash Point | 50 °C |
Refractive Index | 1.451 (20 °C, 589 nm) |
Density | 1.50 g/cm3 (20 °C) |
Hazard Class | 6.1 |
Hazard Class Description | Toxic Materials |