Chloroacétate de méthyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
Formule:
C₃H₅ClO₂ Poids moléculaire: 108,52 g/mol Point d'ébullition: 131 °C (1013 hPa) Point de fusion: –33 °C Densité: 1,2378 g/cm³ (20 °C) Point éclair: 47 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00000931 Numéro CAS: 96-34-4 EINECS: 202-501-1 UN: 2295 ADR: 6.1 (3),I Indice Merck: 12,06122 |
Résultats des tests de spécification
Solubility | 10 g/l (25 °C) |
Melting Point | 110 - 113 °C |
Molar Mass | 108.09 g/mol |
Bulk Density | 700 kg/m3 |
Boiling Point | 180 °C (sublimed) |
Vapor Pressure | 0.12 hPa (20 °C) |
Density | 1.32 g/cm3 (20 °C) |
pH | 4 (1 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 560 °C |