Imprimer
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine
Marques : Molekula
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
MOLEM11947640EA 0 EUR
MOLEM11947640
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formule: C₇H₆N₂
Poids moléculaire: 118,14 g/mol
Point d'ébullition: 384 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 103…106 °C
Densité: 1,301 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00005606
Numéro CAS: 271-63-6
EINECS: 205-981-0