Imprimer
Maleimide
Marques : Molekula
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
MOLE64677156-25GEA 555 EUR
MOLE64677156-25G
Maleimide
Maleimide
Formule: C₄H₃NO₂
Poids moléculaire: 97,07 g/mol
Point d'ébullition: 102…105 °C (55 mmHg)
Point de fusion: 90…93 °C
Densité: 1,2493 g/cm³ (106 °C)
Numéro MDL: MFCD00005494
Numéro CAS: 541-59-3
EINECS: 208-787-4
UN: 2923
ADR: 8,III