5-Chloro-2-méthylindole
Marques : MolekulaTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₉H₈ClN Poids moléculaire: 165,62 g/mol Point d'ébullition: 130…140 °C (0,1 mmHg) Point de fusion: 129 °C |
Numéro MDL:
MFCD00005619 Numéro CAS: 1075-35-0 EINECS: 214-052-9 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...