Imprimer
Acide fluorène-9-carboxylique
Marques : Molekula
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
MOLE17538892-25GEA 0 EUR
MOLE17538892-25G
Acide fluorène-9-carboxylique
Acide fluorène-9-carboxylique
Formule: C₁₄H₁₀O₂
Poids moléculaire: 210,23 g/mol
Point d'ébullition: 365 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 226…229 °C
Densité: 1,333 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00001136
Numéro CAS: 1989-33-9
EINECS: 217-866-2