Imprimer
Rouge neutre, Sigma-Aldrich®
Marques : SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): N8,N8,3-Triméthyl-2,8-phénazinediamine monochlorhydrate
M-Clarity™ quality level = MQ200
N7005-5GEA 251 EUR
N7005-5G N7005-25G N7005-1G
Rouge neutre, Sigma-Aldrich®
Rouge neutre
Formule: C₁₅H₁₇ClN₄
Poids moléculaire: 288,78 g/mol
Point de fusion: 290 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012651
Numéro CAS: 553-24-2
EINECS: 209-035-8
Indice Merck: 12,06571