Imprimer
Modèle moléculaire: Répulsion des paires électroniques
Fournisseur: Spiring Enterprises
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
761-0116EA 23.7 EUR
761-0116
Modèle moléculaire: Répulsion des paires électroniques
Modèles Modèles de biologie moléculaire
Paires d'électrons libres représentées par des boules brunes.
Deux autres nuages ​​d'électrons en forme de poire inclus illustrent l'ion hydronium qui forme un ion hydrogène à partir de l'acide chlorhydrique.