Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
(±)-γ-Undécalactone ≥99%
Marques : Alfa Aesar
Purity: 99%
CAS No.: 104-67-6
Molecular Formula: C11H20O2
Formula Weight: 184.28
Flash Point: 156°(312°F)
Refractive Index: 1.4500
Boiling Point: 164-166°/13mm
Beilstein Reference: 81943
MDL No.: MFCD00005405
Formule: C₁₁H₂₀O₂
Poids Moléculaire: 184,28 g/mol
Point d'ébullition: 297 °C (1013 hPa)
Densité: 0,9414 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00005405
Numéro CAS: 104-67-6
EINECS: 203-225-4
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Cdt Référence VWR Quantité
100 ml L16028.AE
500 ml L16028.AP
Développer tout / Réduire tout
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Créer les pages catalogue sous PDF
SPÉCIFICATIONS
Formula weight 184.28
N ° CAS. 104-67-6
Purity 99%
Refractive index 1.4500
Point d'éclair 156°(312°F)
Point d'ébullition 164-166°/13mm
Molecular formula C11H20O2
MDL No. MFCD00005405
Beilstein reference 81943
ÉCRIRE UN AVIS
Besoin d'aide ?
  • Précisez ce que vous avez aimé et ce que vous n'avez pas apprécié.
  • Le produit répond-il à vos attentes ?
  • A qui le recommanderiez-vous ?
C'est sous ce nom que VWR va publier votre avis.
Nous recommandons aux auteurs d'utiliser leurs initiales.
Merci de confirmer votre secteur d'activité
Exemple : Recherche Pharmaceutique
Merci de confirmer votre fonction
Exemple : Chercheur
Merci de confirmer votre ville
Exemple : Lille, Clermont
AVIS (0)
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Classer par:
Entrer les détails pour la recherche
Sélectionner les article pour lesquels vous recherchez le certificat
Indiquer le N° de lot. Ce champs est obligatoire. Entrer un "X" si inconnu pour les PC.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Editer et comparer les propositions
Nous avons trouvé des articles alternatifs qui vous permettraient d économiser jusque par emballage :   Pour comparer selectionnez jusqu à 3 propositions ci-dessous et cliquer sur comparer. Pour ajouter des articles dans votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajoutez au panier.
Produit initial
Description Référence VWR Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité