Imprimer

Acide (4-méthylphényl)métaborique

Marques : Molekula
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Synonyme(s): Dihydroxy-4-méthylphénylborane

MOLEM75586172EA 0 EUR
MOLEM75586172
Acide (4-méthylphényl)métaborique
Acide (4-méthylphényl)métaborique
Formule: C₇H₉BO₂
Poids moléculaire: 135,96 g/mol
Point de fusion: 260 °C
Numéro MDL: MFCD00039138
Numéro CAS: 5720-05-8

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR