Sodium hydroxyde sur support, en granulés ∼1,6-3 mm pour analyse élémentaire, Supelco®
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Hydroxyde de sodium
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
Formule:
NaOH Poids moléculaire: 40 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003548 Numéro CAS: 1310-73-2 UN: 1823 ADR: 8,II |
Résultats des tests de spécification
Absorption capacity for CO₂ | ≥ 50.0 % |
Loss on ignition (800 °C) | ≤ 25.0 % |
Bulk density | about 70 g/100ml |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...