Imprimer
Stations de lavage oculaire, Duo
Fournisseur: Plum Safety
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Duo
118-0096EA 102 EUR
118-0096 118-0097 118-0095 118-0098
Stations de lavage oculaire, Duo
Matériel de premiers secours Stations et douches pour le lavage oculaire
Douches oculaires murales, en plastique dur, pour les premiers secours simples et rapides en cas d'une blessure à l'œil.
  • Montage mural aisé
  • Pour un lavage de l'oeil efficace et rapide
  • L’œillère Duo garantit un rinçage simultané des deux yeux
  • Livrées avec des pictogrammes et un miroir
  • Les stations sont fermées (boîtes) et sont donc adaptées à une utilisation dans des endroits sales et poussiéreux
Station de lavage oculaire (avec solution de lavage Eye Wash Duo)
Station murale contenant 1 flacon de solution de lavage oculaire Eye Wash Duo de 1000 ml, un dispositif de montage mural, un pictogramme et un miroir. Spécialement conçue pour le lavage oculaire général dans des espaces de travail plus restreints.
Temps de rinçage : environ 5 min.
CombiStation Duo (avec solution de lavage Eye Wash Duo + Duo pH neutre)
Station murale contenant 500 ml de solution Duo à pH neutre et 1000 ml de solution de lavage oculaire Eye Wash Duo, un dispositif de montage mural, un pictogramme et un miroir. Particulièrement adaptée dans les endroits présentant un risque de blessure oculaire impliquant des acides et des alcalis.
Temps de rinçage: environ 7 min (2 min avec Duo pH neutre et 5 min avec Eye Wash Duo).
CombiBox Duo MAXI (avec solution de lavage Eye Wash Duo + Duo pH neutre)
Station murale anti-poussières contenant 1×500 ml de solution Duo à pH neutre et 1×1000 ml de solution de lavage oculaire Eye Wash Duo, et un miroir à l'intérieur du couvercle. Idéale pour les zones de production poussiéreuses présentant un risque de blessure oculaire due aux acides ou aux alcalis.
Temps de rinçage: environ 7 min (2 min avec Duo pH neutre et 5 min avec Eye Wash Duo).
Boîte de solutions de lavage oculaire Duo (avec solution de lavage Eye Wash Duo)
Station murale anti-poussières contenant 2 flacons de solution de lavage oculaire Eye Wash Duo de 1000 ml et un miroir à l'intérieur du couvercle. Idéale pour les zones de production et les espaces de travail mobiles sales et poussiéreux.
Temps de rinçage : environ 10 min.