Imprimer
Votre recherche pour: Rouge Congo
14  résultat(s)
SearchResultCount:"14"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Description: Rouge Congo, Sigma-Aldrich®
Référence Produit: (75768-25MG)
Fournisseur: Merck
Description: Rouge Congo, Supelco®
UOM: 1 * 25 mg
Référence Produit: (1.01340.0025)
Fournisseur: Merck
Description: Rouge Congo, Supelco®
UOM: 1 * 25 g
Référence Produit: (87805.180)
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Rouge Congo 0,1% dans l'éthanol 15% (v/v) Reag. Ph. Eur. 1022001
UOM: 1 * 100 mL
Référence Produit: (34140.184)
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Rouge Congo, TECHNICAL
UOM: 1 * 100 g
Référence Produit: (31727.295)
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Rouge Congo 1% en solution aqueuse
UOM: 1 * 1 L
Référence Produit: (PRLSMC305505.0100)
Fournisseur: PROLABO CMP
Description: Rouge Congo 0,1% en solution aqueuse
UOM: 1 * 100 mL
Référence Produit: (ALEXENZ-52552)
Fournisseur: Enzo Life Sciences
Description: beta-Amyloid dye
UOM: 1 * 100 mg
Référence Produit: (234610-500)
Fournisseur: Merck Millipore (Calbiochem‎)
Description: Rouge Congo, Sigma-Aldrich®
UOM: 1 * 500 mg
Fournisseur: Thermo Scientific
Description: Rouge Congo indicator
Fournisseur: Thermo Scientific
Description: Rouge Congo grade Indicateur
Référence Produit: (EHERC12965400)
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Description: Rouge Congo
UOM: 1 * 0,1 g
Référence Produit: (MOLE24120761-100G)
Fournisseur: Molekula
Description: Rouge Congo
UOM: 1 * 100 g
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Référence Produit: (ROTH0322.1)
Fournisseur: Roth Carl
Description: Rouge Congo
UOM: 1 * 5 g
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 14 of 14
no targeter for Bottom