Imprimer
Styrène-D8
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Phényléthylène-D8Vinylbenzène-D8
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.15061.0010EA 2150 EUR
8.15061.0010
Styrène-D8
Styrène-D8
Formule: C₆D₅CDCD₂
Poids moléculaire: 112,09 g/mol
Point d'ébullition: 145 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –31 °C
Densité: 0,97 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00044231
Numéro CAS: 19361-62-7
EINECS: 242-995-6
UN: 2055
ADR: 3,III