2,5-Diméthylstyrène ≥97% stabilisé
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Vinyl-p-xylène
Stabilisation:
stabilisé avec 4-tert-Butylpyrocatéchol
Formule:
C₁₀H₁₂ Poids moléculaire: 132,21 g/mol Point d'ébullition: 83…84 °C (24 mmHg) Point de fusion: –35 °C Densité: 0,904 Point éclair: 63 °C (145 °F) |
Numéro MDL:
MFCD00008614 Numéro CAS: 2039-89-6 EINECS: 218-028-9 |