Eosine J (jaunâtre), Sigma-Aldrich®
Marques : SIGMA-ALDRICH MICROSCOPYTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Eosin jaunatre
, 2-(2,4,5,7-Tétrabromo-6-oxydo-3-oxoxanthène-9-yl)benzoate de disodium
M-Clarity™ quality level = MQ100
Formule:
C₂₀H₆Br₄Na₂O₅ Poids moléculaire: 691,86 g/mol Point de fusion: 295…296 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00005040 Numéro CAS: 17372-87-1 EINECS: 241-409-6 Indice Merck: 13,03634 |