Imprimer
CHAPSO
Marques : G Biosciences
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
DG052EA 357 EUR
DG052
CHAPSO
CHAPSO
Formule: C₃₂H₅₈N₂O₈S
Poids moléculaire: 630,89 g/mol
Point de fusion: 184…186 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 82473-24-3