Bleu nitré-tétrazolium chlorure (NBT), Sigma-Aldrich®
Marques : SIGMA-ALDRICH MICROSCOPYTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
Formule:
C₄₀H₃₀Cl₂N₁₀O₆ Poids moléculaire: 817,65 g/mol Point de fusion: 200 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00012159 Numéro CAS: 298-83-9 EINECS: 206-067-4 |