Imprimer
Bleu nitré-tétrazolium chlorure (NBT), Sigma-Aldrich®
Marques : SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
M-Clarity™ quality level = MQ200
N6876-250MGEA 93 EUR
N6876-250MG N6876-500MG N6876-50MG N6876-10X10MG N6876-100MG N6876-5G N6876-1G
Bleu nitré-tétrazolium chlorure (NBT), Sigma-Aldrich®
Bleu nitré-tétrazolium chlorure (NBT)
Formule: C₄₀H₃₀Cl₂N₁₀O₆
Poids moléculaire: 817,65 g/mol
Point de fusion: 200 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00012159
Numéro CAS: 298-83-9
EINECS: 206-067-4