Imprimer
Dichlorure de 3,3'-(3,3'-diméthoxy[1,1'-biphényl]-4,4'-diyl)bis[2,5-bis(p-nitrophényl)-2H-tétrazolium], Sigma-Aldrich®
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
M-Clarity™ quality level = MQ200
T4000-50MGEA 35.4 EUR
T4000-50MG
Dichlorure de 3,3'-(3,3'-diméthoxy[1,1'-biphényl]-4,4'-diyl)bis[2,5-bis(p-nitrophényl)-2H-tétrazolium], Sigma-Aldrich®
Dichlorure de 3,3'-(3,3'-diméthoxy[1,1'-biphényl]-4,4'-diyl)bis[2,5-bis(p-nitrophényl)-2H-tétrazolium]
Formule: C₄₀H₂₈Cl₂N₁₂O₁₀
Poids moléculaire: 907,64 g/mol
Point de fusion: 165 °C
Numéro MDL: MFCD00036338
Numéro CAS: 1184-43-6
EINECS: 214-665-1