Dicyclohexylcarbodiimide pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
DCC
, N,N'-Dicyclohexylcarbodiimide
, 1,3-Dicyclohexylcarbodiimide
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
Formule:
C₁₃H₂₂N₂ Poids moléculaire: 206,33 g/mol Point d'ébullition: 148…152 °C (15 hPa) Point de fusion: 35…36 °C Densité: 0,95 g/cm³ (40 °C) Point éclair: 113 °C |
Numéro MDL:
MFCD00011659 Numéro CAS: 538-75-0 EINECS: 208-704-1 UN: 2811 ADR: 6.1,III Indice Merck: 13,03123 |