Ammoniaque 6 mol/l (6 N) Reag. Ph. Eur. 1004702
Marques : VWR ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Ammonium hydroxyde
Informations de commande: Livré avec un certificat d'analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock avec votre service client.
Formule:
NH₃ Poids moléculaire: 35,05 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00066650 Numéro CAS: 1336-21-6 EINECS: 215-647-6 UN: 3266 ADR: 8,III |