Imprimer
Antimoine 1,000 mg/l en solution dans l'acide nitrique 5% + HF traces (max 1%) AVS TITRINORM étalon pour SAA
Fournisseur: Avantor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
VWR® AVS TITRINORM
86707.180EA 39.3 EUR
86707.180 86707.260
Antimoine 1,000 mg/l en solution dans l'acide nitrique 5% + HF traces (max 1%) AVS TITRINORM étalon pour SAA
Étalons Étalons cationiques Standards d'antimoine
  • Rattaché à un SRM de NIST
  • Contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025
  • Livré avec un certificat d’analyse, valeur réelle ±0,3%
For metal trace analysis in AAS or ICP
Ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form
Ask for a quotation
12/31/2022