Imprimer
Polyvinylpyrrolidone, M.W. ∼ 360,000, Electran pour la biologie moléculaire (K90)
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
436032CEA 0 EUR
436032C
Polyvinylpyrrolidone, M.W. ∼ 360,000, Electran pour la biologie moléculaire (K90)
Polyvinylpyrrolidone
Formule: (C₆H₉NO)n
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01076626
Numéro CAS: 9003-39-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
N (Nitrogen) 11.50 - 12.80 %
Identity (IR) Passes test
DNases Not detected
RNases Not detected
Proteases Not detected
Heavy metals (as Pb) Max. 0.001 %
Loss on drying (105°C) Max. 5.00 %
pH (20°C; 1 %) 5.00 - 8.00